Learn More
5-Nitro-6-methylaminochinolin-d3, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 5-Nitro-6-methylaminoquinoline-d3 |
| Summenformel | C10 D3 H6 N3 O2 |
| Menge | 25 mg |
| Synonym | N-Methyl-5-nitro-6-quinolinamine-d3, 6-(Methylamino)-5-nitroquinoline-d3, NSC 639644-d3 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C10H9N3O2/c1-11-9-5-4-8-7(3-2-6-12-8)10(9)13(14)15/h2-6,11H,1H3/i1D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])Nc1ccc2ncccc2c1[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-Name | 5-Nitro-N-(Trideuteriomethyl)chinolin-6-amin |
| Molekulargewicht (g/mol) | 206.216 |
| Formelmasse | 206.088 |