Learn More
5-Nitro-m-Xylol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7044684
42.33 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
99-12-7
C8H9NO2
151.17
MFCD00007269
BYFNZOKBMZKTSC-UHFFFAOYSA-N
5-nitro-m-xylene, 3,5-dimethylnitrobenzene, 3,5-dimethyl-1-nitrobenzene, benzene, 1,3-dimethyl-5-nitro, nitroxylol, m-xylene, 5-nitro, unii-5hvw2qtf0d, ccris 3121, 5hvw2qtf0d, 5-nitro-m-xylol
7426
1,3-dimethyl-5-nitrobenzene
CC1=CC(=CC(C)=C1)[N+]([O-])=O
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
99-12-7
C8H9NO2
151.17
MFCD00007269
BYFNZOKBMZKTSC-UHFFFAOYSA-N
5-nitro-m-xylene, 3,5-dimethylnitrobenzene, 3,5-dimethyl-1-nitrobenzene, benzene, 1,3-dimethyl-5-nitro, nitroxylol, m-xylene, 5-nitro, unii-5hvw2qtf0d, ccris 3121, 5hvw2qtf0d, 5-nitro-m-xylol
7426
1,3-dimethyl-5-nitrobenzene
CC1=CC(=CC(C)=C1)[N+]([O-])=O
5-Nitro-m-xylene was used in aerobic oxidation of aromatic anilines to aromatic azo compounds using gold nanoparticles supported on TiO2 as a catalyst.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
5-Nitro-m-xylol wurde bei der aeroben Oxidation von aromatischen Anilinen zu aromatischen Azo-Verbindungen unter Verwendung von Goldnanopartikeln mit TiO2 als Katalysator verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Basen und starken Reduktionsmitteln. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 5-Nitro-m-xylene
Schmelzpunkt 69°C to 73°C
Siedepunkt 273°C
Menge 10 g
UN-Nummer UN3447
Beilstein 1936130
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 151.17
Reinheit (%) 99%