Learn More
5-Nitroacenaphthen, SPEX CertiPrep™
Catalog Number 16389357
Click to view available options
Menge:
1 mL
Verpackung:
2 ml-Ampulle aus Braunglas, vorgeritzt
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Beinhaltet
Autosampler-Fläschchen, NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert nach ISO/IEC 17025 und ISO/IEC-Leitfaden 34, Sicherheitsdatenblatt
Zertifiziert gemäß ISO/IEC 34-Leitfaden, zertifiziertes NIST-Traceable-Referenzmaterial
Organischer Standard, für GC, GC/MS, HPLC, LC/MS und andere analytische Geräte entwickelt
AnalytCAS-Nr.Konzentration
5-Nitroacenaphen602-87-91000 μg/ml
Zertifizierungen
Akkreditiert durch A2 LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-Beschwerde
Chemischer Name oder Material 5-Nitroacenaphthene
CAS 602-87-9, 67-56-1
CAS Min. % 0.1, 99.9
CAS Max. % 0.1, 99.9
Summenformel C12H9NO2
MDL-Nummer MFCD00014277
InChI-Schlüssel CUARLQDWYSRQDF-UHFFFAOYSA-N
SMILES [O-][N+](=O)C1=C2C=CC=C3CCC(C=C1)=C23
IUPAC-Name 5-Nitro-1,2-dihydroacenaphthylen
Molekulargewicht (g/mol) 199.21
PubChem CID 11769
ChEBI CHEBI:82350
Verpackung 2 ml-Ampulle aus Braunglas, vorgeritzt
Verfahren For US EPA Method 8270
Lösungsmittel oder Matrix Methanol-P&T
Menge 1 mL
Zur Verwendung mit (Geräte) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, und andere analytische Geräte
Concentration or Composition Notes Das Analysenzertifikat weist Zielanalyten mit einer Genauigkeit von +/−2 % und auf korrekte Weise aus, wodurch die Reinheit von Rohstoffen sichergestellt werden kann.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produkt nur für den Laborgebrauch