Learn More
5-Nitroso-quinolin-8-ol, TRC
Artikelnummer. 30136497
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30136497 100 mg 100 Milligramm
30134503 50 mg 50 Milligramm
30004012 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30136497 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCN546580100MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3565-26-2
Summenformel C9H6N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 174.16
Synonym 5-Nitroso-8-quinolinol, 5-Nitroso-8-hydroxyquinoline, 5-Nitrosooxine, Hydron III, NSC 3852, 8-Hydroxy-5-nitrosoquinoline
IUPAC-Name 5-nitrosoquinolin-8-ol
SMILES C1=CC2=C(C(=CC=C2N=O)O)N=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Nitroso-quinolin-8-ol
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C9H6N2O2/c12-8-4-3-7(11-13)6-2-1-5-10-9(6)8/h1-5,12H
Formelmasse 174.0429