Learn More
5-Nitrothiophen-3-carbonsäure, 97 %, Maybridge
Marke:  Maybridge DFP00046CB
Weitere Details : CAS : 40357-96-8 Netto-Gewicht : 0.05025kg
Menge 250mg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10009441
  • 36.57 € / 250 Milligramm
Verfügbar ab
27-05-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
40357-96-8
173.142
VNJUNWUOAKEIKG-UHFFFAOYSA-N
2777267
C5H3NO4S
MFCD00052582
5-nitrothiophene-3-carboxylic acid, 2-nitrothiophene-4-carboxylic acid, 5-nitro-thiophene-3-carboxylic acid, 5-nitro-3-thiophenecarboxylic acid, 3-thiophenecarboxylic acid, 5-nitro, maybridge1_003249, acmc-1ascr, 2-nitro-4-carboxythiophene, ksc238c5f, 2-nitro-4-thiophenecarboxylic acid
C1=C(SC=C1C(=O)O)[N+](=O)[O-]
Spezifikation
5-Nitrothiophene-3-carboxylic acid
250mg
96.5
97%
MFCD00052582
VNJUNWUOAKEIKG-UHFFFAOYSA-N
173.142
173.15
Bernsteinfarbene Glasflasche
40357-96-8
100.0
C5H3NO4S
5-nitrothiophene-3-carboxylic acid, 2-nitrothiophene-4-carboxylic acid, 5-nitro-thiophene-3-carboxylic acid, 5-nitro-3-thiophenecarboxylic acid, 3-thiophenecarboxylic acid, 5-nitro, maybridge1_003249, acmc-1ascr, 2-nitro-4-carboxythiophene, ksc238c5f, 2-nitro-4-thiophenecarboxylic acid
C1=C(SC=C1C(=O)O)[N+](=O)[O-]
2777267
97%
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation