Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 5-Nonanol |
| Schmelzpunkt | 5.0°C |
| Dichte | 0.8200g/mL |
| Siedepunkt | 194.0°C to 196.0°C |
| Flammpunkt | 77°C |
| Infrarotspektrum | Authentic |
| Prozentgehaltsbereich | 96% min. (GC) |
| Strukturformel | CH3(CH2)3CH(OH)(CH2)2CH3 |
| Brechungsindex | 1.429 |
| Menge | 5 mL |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- 5-Nonanol, 97%
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P362-Kontaminierte Kleidung ausziehen.