Learn More
5-Nonanon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11479050
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11479050 100 g 100 Gramm
11489050 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11479050 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A13722.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 502-56-7 | C9H18O | 142.24 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 502-56-7
Summenformel C9H18O
Molekulargewicht (g/mol) 142.24
MDL-Nummer MFCD00009484
InChI-Schlüssel WSGCRAOTEDLMFQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-nonanone, dibutyl ketone, butyl ketone, 5-oxononane, di-n-butyl ketone, unii-v8b2y1bz3s, hsdb 921, v8b2y1bz3s, n-c4h9 2co, dibutylketon
PubChem CID 10405
IUPAC-Name Nonan-5-on
SMILES CCCCC(=O)CCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Nonanone
Schmelzpunkt -50°C
Dichte 0.824
Siedepunkt 186°C to 187°C
Flammpunkt 65°C (149°F)
Brechungsindex 1.419
Menge 100 g
Beilstein 1743583
Formelmasse 142.24
Reinheit (%) 98%