Learn More
5-Nonylresorcinol, TRC
Artikelnummer. 30476446
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30476446 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30476446 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCN650550100MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 46834-36-0
Summenformel C15 H24 O2
Molekulargewicht (g/mol) 236.35
Synonym 5-Nonyl-1,3-benzenediol
IUPAC-Name 5-nonylbenzene-1,3-diol
SMILES CCCCCCCCCc1cc(O)cc(O)c1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Nonylresorcinol
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C15H24O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-13-10-14(16)12-15(17)11-13/h10-12,16-17H,2-9H2,1H3
Formelmasse 236.1776