Learn More
5-O-(3-Methyl-2-butenyl) Kaempferol-Tri-O-methoxymethylether, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 5-O-(3-Methyl-2-butenyl) Kaempferol Tri-O-methoxymethyl Ether |
| CAS | 143724-70-3 |
| Summenformel | C26H30O9 |
| Menge | 2 mg |
| Synonym | 3,7-Bis(methoxymethoxy)-2-[4-(methoxymethoxy)phenyl]-5-[(3-methyl-2-butenyl)oxy]-4H-1-benzopyran-4-one |
| InChI-Formel | InChI=1S/C26H30O9/c1-17(2)10-11-31-21-12-20(33-15-29-4)13-22-23(21)24(27)26(34-16-30-5)25(35-22)18-6-8-19(9-7-18)32-14-28-3/h6-10,12-13H,11,14-16H2,1-5H3 |
| SMILES | COCOC1=C(Oc2cc(OCOC)cc(OCC=C(C)C)c2C1=O)c3ccc(OCOC)cc3 |
| IUPAC-Name | 3,7-Bis(methoxymethoxy)-2-[4-(methoxymethoxy)phenyl]-5-(3-methylbut-2-enoxy)chromen-4-on |
| Molekulargewicht (g/mol) | 486.51 |
| Formelmasse | 486.189 |