missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
5'-O-(4,4'-Dimethoxytrityl)-2'-O-Methyluridin-3'-(2-cyanoethyldiisopropylphosphoramidit), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 5'-O-(4,4'-Dimethoxytrityl)-2'-O-methyluridine-3'-(2-cyanoethyl diisopropylphosphoramidite) |
Farbe | Weiß |
Summenformel | C40H49N4O9P |
MDL-Nummer | MFCD00792626 |
Menge | 1 g |
Formelmasse | 760.81 |
Reinheit (%) | 98% |
Physikalische Form | Pulver |
RUO – Nur für Forschungszwecke
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'