Learn More
5-Oxo-1-(2-thienylmethyl)pyrrolidin-3-carboxylsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-2702825
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
175136-92-2
C10H11NO3S
225.262
MFCD00084927
HNEDKCTVOYJYQI-UHFFFAOYSA-N
614397
5-Oxo-1-(thiophen-2-ylmethyl)pyrrolidin-3-carbonsäure
C1C(CN(C1=O)CC2=CC=CS2)C(=O)O
175136-92-2
C10H11NO3S
225.262
MFCD00084927
HNEDKCTVOYJYQI-UHFFFAOYSA-N
614397
5-Oxo-1-(thiophen-2-ylmethyl)pyrrolidin-3-carbonsäure
C1C(CN(C1=O)CC2=CC=CS2)C(=O)O
Chemischer Name oder Material 5-Oxo-1-(2-thienylmethyl)pyrrolidine-3-carboxylic acid
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Synonym 5-oxo-1-2-thienylmethyl pyrrolidine-3-carboxylic acid, 5-oxo-1-thiophen-2-ylmethyl pyrrolidine-3-carboxylic acid, 4-carboxy-1-then-2-yl pyrrolidin-2-one, 3-pyrrolidinecarboxylicacid, 5-oxo-1-2-thienylmethyl, 5-oxo-1-thien-2-ylmethyl pyrrolidine-3-carboxylic acid, maybridge1_003341, 3-pyrrolidinecarboxylicacid,5-oxo-1-2-thienylmethyl, 5-oxo-1-2-thienylmethyl-3-pyrrolidinecarboxylic acid, 5-oxo-1-2-thienylmethyl-3-pyrrolidinecarboxylic acid #, 5-oxo-1-thiophen-2-ylmethyl-pyrrolidine-3-ca rboxylic acid
Formelmasse 225.27
Reinheit (%) 97%