Learn More
(5-Phenyl-1,3-oxazol-4-yl)methanol, ≥95 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 10436272
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
352018-88-3
C10H9NO2
175.187
MFCD03086105
LVHWTAMRDRDXJP-UHFFFAOYSA-N
5-phenyloxazol-4-yl methanol, 5-phenyl-1,3-oxazol-4-yl methanol, 5-phenyl-1,3-oxazole-4-methanol, 4-oxazolemethanol,5-phenyl, 5-phenyl-4-oxazolyl methanol, 5-phenyl-oxazol-4-yl-methanol, 5-phenyl-1,3-oxazol-4-yl methan-1-ol
2776302
(5-Phenyl-1,3-oxazol-4-yl)Methanol
C1=CC=C(C=C1)C2=C(N=CO2)CO
352018-88-3
C10H9NO2
175.187
MFCD03086105
LVHWTAMRDRDXJP-UHFFFAOYSA-N
5-phenyloxazol-4-yl methanol, 5-phenyl-1,3-oxazol-4-yl methanol, 5-phenyl-1,3-oxazole-4-methanol, 4-oxazolemethanol,5-phenyl, 5-phenyl-4-oxazolyl methanol, 5-phenyl-oxazol-4-yl-methanol, 5-phenyl-1,3-oxazol-4-yl methan-1-ol
2776302
(5-Phenyl-1,3-oxazol-4-yl)Methanol
C1=CC=C(C=C1)C2=C(N=CO2)CO
Chemischer Name oder Material (5-Phenyl-1, 3-oxazol-4-yl)methanol
CAS Min. % 94.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 175.19
Reinheit (%) 95%