Learn More
5-Phenyl-1-Pentyne, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Beschreibung
5-Phenyl-1-pentyne is also used as an intermediate in organic synthesis and pharmaceuticals. It is also used to make other chemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
5-Phenyl-1-Pentin wird auch als Zwischenprodukt für die organische Synthese und Pharmazeutika verwendet. Es dient auch zur Herstellung anderer Chemikalien.
Hinweise
Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
5-Phenyl-1-Pentin wird auch als Zwischenprodukt für die organische Synthese und Pharmazeutika verwendet. Es dient auch zur Herstellung anderer Chemikalien.
Hinweise
Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 5-Phenyl-1-pentyne |
Dichte | 0.95 |
Siedepunkt | 94°C (50 mmHg) |
Flammpunkt | 85°C (185°F) |
Strukturformel | C6H5(CH2)3C≡CH |
Brechungsindex | 1.5165 |
Menge | 5 g |
Beilstein | 2074729 |
Formelmasse | 144.22 |
Reinheit (%) | ≥98% |