Learn More
5-Phenylcyclohexan-1,3-Dion, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11470093
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11470093 25 g 25 Gramm
11460093 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11470093 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12136.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 493-72-1 | C12H12O2 | 188.23 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 493-72-1
Summenformel C12H12O2
Molekulargewicht (g/mol) 188.23
MDL-Nummer MFCD00051846
InChI-Schlüssel ZFVDSCASCRHXCP-SNVBAGLBSA-N
PubChem CID 568962
IUPAC-Name 5-Phenylcyclohexan-1,3-dion
SMILES OC1=CC(=O)C[C@@H](C1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Phenylcyclohexane-1,3-dione
Schmelzpunkt ∼185°C (decomposition)
Menge 25 g
Beilstein 1103470
Synonym 5-phenyl-1,3-cyclohexanedione, 5-phenyl-cyclohexane-1,3-dione, 1,3-cyclohexanedione, 5-phenyl, acmc-1anml, 5-phenylcyclohexan-1,3-dione, 1,3-dioxo-5-phenylcyclohexane, 5phenylcyclohexane-1, 3-dione, 1,3-cyclohexanedione,5-phenyl, 5-phenyl-cyclohexane-1, 3-dione
Formelmasse 188.23
Reinheit (%) 97%