Learn More
(5-Phenylisoxazol-3-yl)methanol, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3484503
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
10 g
1619-37-0
C10H9NO2
175.187
MFCD01444104
BPAFLGGUEBMWRN-UHFFFAOYSA-N
1481082
(5-Phenyl-1,2-oxazol-3-yl)Methanol
C1=CC=C(C=C1)C2=CC(=NO2)CO
1619-37-0
C10H9NO2
175.187
MFCD01444104
BPAFLGGUEBMWRN-UHFFFAOYSA-N
1481082
(5-Phenyl-1,2-oxazol-3-yl)Methanol
C1=CC=C(C=C1)C2=CC(=NO2)CO
Chemischer Name oder Material (5-Phenylisoxazol-3-yl)methanol
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Synonym 5-phenylisoxazol-3-yl methanol, 5-phenyl-3-isoxazolyl methanol, 5-phenyl-1,2-oxazol-3-yl methanol, 3-isoxazolemethanol, 5-phenyl, 3-hydroxymethyl-5-phenylisoxazole, 5-phenylisoxazol-3-yl methan-1-ol, 5-phenylisoxazole-3-methanol, 3-isoxazolemethanol,5-phenyl, 5-phenyl-3-hydroxymethylisoxazole, 5-phenyl-isoxazol-3-yl methanol
Formelmasse 175.19
Reinheit (%) 97%