Learn More
5-Pyrid-3-ylthiophen-2-carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3586820
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
278803-20-6
C10H7NO2S
205.231
MFCD06496471
HENDYXUZFUWIMG-UHFFFAOYSA-N
5-pyrid-3-ylthiophene-2-carboxylic acid, 5-pyridin-3-yl thiophene-2-carboxylic acid, 2-thiophenecarboxylicacid, 5-3-pyridinyl, 5-3-pyridyl thiophene-2-carboxylic acid, 5-pyridin-3-yl-thiophene-2-carboxylic acid, 5-3-pyridinyl-2-thiophenecarboxylic acid, 2-thiophenecarboxylic acid, 5-3-pyridinyl
4739100
5-Pyridin-3-ylthiophen-2-Carbonsäure
C1=CC(=CN=C1)C2=CC=C(S2)C(=O)O
278803-20-6
C10H7NO2S
205.231
MFCD06496471
HENDYXUZFUWIMG-UHFFFAOYSA-N
5-pyrid-3-ylthiophene-2-carboxylic acid, 5-pyridin-3-yl thiophene-2-carboxylic acid, 2-thiophenecarboxylicacid, 5-3-pyridinyl, 5-3-pyridyl thiophene-2-carboxylic acid, 5-pyridin-3-yl-thiophene-2-carboxylic acid, 5-3-pyridinyl-2-thiophenecarboxylic acid, 2-thiophenecarboxylic acid, 5-3-pyridinyl
4739100
5-Pyridin-3-ylthiophen-2-Carbonsäure
C1=CC(=CN=C1)C2=CC=C(S2)C(=O)O
Chemischer Name oder Material 5-Pyrid-3-ylthiophene-2-carboxylic acid
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 205.24
Reinheit (%) 97%