Learn More
(5-Pyrid-4-ylthien-2-yl)-methanol, 95 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3586546
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
138194-04-4
C10H9NOS
191.248
MFCD09879963
GDGUQNXUEMPEKM-UHFFFAOYSA-N
5-pyrid-4-ylthien-2-yl methanol, 5-pyridin-4-yl thiophen-2-yl methanol, 5-4-pyridyl-2-thienyl methan-1-ol, 5-pyridin-4-ylthiophen-2-yl methanol
15708918
(5-Pyridin-4-ylthiophen-2-yl)methanol
C1=CN=CC=C1C2=CC=C(S2)CO
138194-04-4
C10H9NOS
191.248
MFCD09879963
GDGUQNXUEMPEKM-UHFFFAOYSA-N
5-pyrid-4-ylthien-2-yl methanol, 5-pyridin-4-yl thiophen-2-yl methanol, 5-4-pyridyl-2-thienyl methan-1-ol, 5-pyridin-4-ylthiophen-2-yl methanol
15708918
(5-Pyridin-4-ylthiophen-2-yl)methanol
C1=CN=CC=C1C2=CC=C(S2)CO
Chemischer Name oder Material (5-Pyrid-4-ylthien-2-yl)methanol
CAS Min. % 94.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 191.25
Reinheit (%) 95%