Learn More
[5-(Pyridin-2-yl)-1H-imidazol-2-yl]methanamine Trihydrochloride, TRC
Artikelnummer. 30425896
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30425896 50 mg -
30420651 10 mg 10 Milligramm
30423059 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30425896 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP99476050MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2060007-34-1
Summenformel C9H10N4 • 3HCl
Molekulargewicht (g/mol) 283.59
IUPAC-Name (5-(pyridin-2-yl)-1H-imidazol-2-yl)methanamine trihydrochloride
SMILES NCC(N1)=NC=C1C2=CC=CC=N2.Cl.Cl.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material [5-(Pyridin-2-yl)-1H-imidazol-2-yl]methanamine Trihydrochloride
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C9H10N4.3ClH/c10-5-9-12-6-8(13-9)7-3-1-2-4-11-7;;;/h1-4,6H,5,10H2,(H,12,13);3*1H
Formelmasse 282.03