Learn More
5-Pyridin-2-ylthiophen-2-carbaldehyd
Catalog Number p-4510604
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
132706-12-8
C10H7NOS
189.232
VAGVVFZWHTULBM-UHFFFAOYSA-N
5-pyridin-2-yl thiophene-2-carbaldehyde, 5-2-pyridyl thiophene-2-carbaldehyde, 2-thiophenecarboxaldehyde,5-2-pyridinyl, 5-pyridin-2-yl thiophene-2-carboxaldehyde, 5-2-pyridinyl-2-thiophenecarboxaldehyde, pubchem16361, acmc-1c1gm, 5-2-pyridinyl-2-thiophenecarbaldehyde, 5-2-pyridinyl-2-thiophenecarbaldehyde #, thiophene-2-carboxaldehyde, 5-2-pyridyl
605127
5-Pyridin-2-ylthiophen-2-Carbaldehyd
C1=CC=NC(=C1)C2=CC=C(S2)C=O
132706-12-8
C10H7NOS
189.232
VAGVVFZWHTULBM-UHFFFAOYSA-N
5-pyridin-2-yl thiophene-2-carbaldehyde, 5-2-pyridyl thiophene-2-carbaldehyde, 2-thiophenecarboxaldehyde,5-2-pyridinyl, 5-pyridin-2-yl thiophene-2-carboxaldehyde, 5-2-pyridinyl-2-thiophenecarboxaldehyde, pubchem16361, acmc-1c1gm, 5-2-pyridinyl-2-thiophenecarbaldehyde, 5-2-pyridinyl-2-thiophenecarbaldehyde #, thiophene-2-carboxaldehyde, 5-2-pyridyl
605127
5-Pyridin-2-ylthiophen-2-Carbaldehyd
C1=CC=NC(=C1)C2=CC=C(S2)C=O
Chemischer Name oder Material 5-Pyridin-2-ylthiophene-2-carbaldehyde
Prozentgehaltsbereich 97%
Menge 250 mg
Formelmasse 189.24
Reinheit (%) 97%