Learn More
5-Pyridin-3-ylthiophen-2-carbaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 10062024
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Chemischer Name oder Material 5-Pyridin-3-ylthiophene-2-carbaldehyde
CAS 133531-43-8
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Summenformel C10H7NOS
MDL-Nummer MFCD00115001
Menge 1 g
Synonym 5-pyridin-3-yl thiophene-2-carbaldehyde, 5-3-pyridinyl-2-thiophenecarbaldehyde, 5-pyridin-3-yl-thiophene-2-carbaldehyde, 2-thiophenecarboxaldehyde, 5-3-pyridinyl, acmc-20muz5, 5-3-pyridyl thiophene-2-carbaldehyde
InChI-Schlüssel DIQWXENHCURRML-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=CN=C1)C2=CC=C(S2)C=O
IUPAC-Name 5-Pyridin-3-ylthiophen-2-Carbaldehyd
Molekulargewicht (g/mol) 189.232
PubChem CID 10899427
Formelmasse 189.24
Reinheit (%) 97%