Learn More
5-Pyrimidincarbonsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10730064
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10730064 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10749195 5 g Bernsteinfarbene Glasflasche 5 Gramm
10759195 10 g Bernsteinfarbene Glasflasche 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10730064 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC07401DA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 4595-61-3
Summenformel C5H4N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 124.10
MDL-Nummer MFCD00856162
InChI-Schlüssel IIVUJUOJERNGQX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-pyrimidinecarboxylic acid, 5-carboxypyrimidine, pyrimidine-5-carboxilic acid, 5-pyrimidine carboxylic acid, pyrimidine-5-carboxylate acid, pyrimidine-5-carboxylicacid, pubchem2056, acmc-209k5a, 5-pyrimidyl carboxylic acid, pyrimidin-5-carboxylic acid
PubChem CID 78346
IUPAC-Name Pyrimidin-5-Carbonsäure
SMILES OC(=O)C1=CN=CN=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Pyrimidinecarboxylic acid
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 124.1
Reinheit (%) 97%