Learn More
5-Pyrimidinmethanamin, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 5-Pyrimidinemethanamine |
| CAS | 25198-95-2 |
| Summenformel | C5 H7 N3 |
| Menge | 25 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C5H7N3/c6-1-5-2-7-4-8-3-5/h2-4H,1,6H2 |
| SMILES | NCc1cncnc1 |
| IUPAC-Name | Pyrimidin-5-ylmethanamin |
| Molekulargewicht (g/mol) | 109.13 |
| Formelmasse | 109.064 |