Learn More
5-Pyrimidinmethanamin, TRC
Artikelnummer. 30410663
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30410663 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30410663 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP997350100MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Pyrimidinemethanamine
CAS 25198-95-2
Summenformel C5 H7 N3
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C5H7N3/c6-1-5-2-7-4-8-3-5/h2-4H,1,6H2
SMILES NCc1cncnc1
IUPAC-Name Pyrimidin-5-ylmethanamin
Molekulargewicht (g/mol) 109.13
Formelmasse 109.064