Learn More
5-Pyrimidinylboronsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 5-Pyrimidinylboronic acid |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 250 mg |
IUPAC-Name | 5-Pyrimidinylboronsäure |
Formelmasse | 123.91 |
Reinheit (%) | 97% |