Learn More
5-Pyrimidinylzinkbromid, 0.5 M in THF, verpackt unter Argon in wiederverschließbaren ChemSeal™ Flaschen, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
50 mL
Verpackung:
ChemSeal™ Flaschen
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Löslichkeit
Es reagiert mit Wasser.
Hinweise
Luftempfindlich. Unter trockenem Inertgas lagern. Von der Luft fernhalten. Inkompatibel mit Oxidationsmitteln und Säurechloriden. Vor Feuchtigkeit und Wasser schützen. Nicht zusammen mit Säuren verwenden.
Es reagiert mit Wasser.
Hinweise
Luftempfindlich. Unter trockenem Inertgas lagern. Von der Luft fernhalten. Inkompatibel mit Oxidationsmitteln und Säurechloriden. Vor Feuchtigkeit und Wasser schützen. Nicht zusammen mit Säuren verwenden.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 5-Pyrimidinylzinc bromide |
CAS | 1227941-02-7 |
Farbe | Schwarz bis gelb |
Verpackung | ChemSeal™ Flaschen |
Summenformel | C4H3BrN2Zn |
MDL-Nummer | MFCD11915900 |
Menge | 50 mL |
UN-Nummer | UN3399 |
Empfindlichkeit | Air sensitive; May form a precipitate |
Synonym | 5-pyrimidylzinc bromide, 5-pyrimidinylzinc bromide, 0.5m in thf, pyrimidin-5-ylzinc bromide, 0.50 m in thf, 5-pyrimidylzinc bromide 0.5 m in tetrahydrofuran, 5-pyrimidylzinc bromide, 0.5m in tetrahydrofuran, 5-pyrimidinylzinc bromide, 0.5m in thf, packaged under argon in resealable chemseal bottles |