Learn More
Molecular Probes™ 5-ROX (5-Carboxy-X-Rhodamine, Triethylammonium Salt), single isomer
5-ROX (5-Carboxy-X-Rhodamin, Triethylammoniumsalz), Einzelisomer
Marke: Molecular Probes™ C6124
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00525kg
Beschreibung
Die Carbonsäure von 5-ROX wird für die Oligonukleotid-Markierung und die automatisierte DNA-Sequenzierung verwendet. Konjugate dieses Farbstoffs haben Spektren mit längeren Wellenlängen als die Spektren von Lisaamine™ Rhodamin B-Konjugaten, jedoch etwas kürzere Wellenlängenspektren als die von Texas Red™ Konjugaten.Spezifikation
10 mg | |
Tiefgekühlt (bei -5 bis -30 °C), vor Licht geschützt lagern. | |
Raumtemperatur | |
ROX |
5-ROX | |
Amin | |
Carbonsäure | |
Klassische Farbstoffe |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.