missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ 5-TAMRA (5-Carboxytetramethylrhodamine), single isomer

Artikelnummer. 11550146
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11550146 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.

Artikelnummer. 11550146 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. C6121

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.

5-TAMRA (5-Carboxytetramethylrhodamin), Einzelisomer

Tetramethylrhodamin (TMR, TRITC) ist ein weit verbreitetes Fluorophor zur Herstellung von Biokonjugaten, insbesondere von fluoreszierenden Antikörpern und Avidinderivaten, die in der Immunchemie verwendet werden. Unter dem Namen TAMRA ist die Carbonsäure von 5-TAMRA auch ein wichtiger Farbstoff für die Oligonukleotid-Markierung und automatisierte DNA-Sequenzierungsanwendungen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Menge 10 mg
Produkttyp 5-TAMRA
Inhalt und Lagerung Lagerung bei Raumtemperatur und vor Licht geschützt
Chemische Reaktivität Amin
Versandbedingung Raumtemperatur
Reaktiver Teil Carbonsäure
Marker oder Farbstoff TAMRA™ Isomere, TMR (Tetramethylrhodamin)
Markertyp Klassische Farbstoffe

Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.