Learn More
5-(Thien-2-yl)-thiophen-2-carbonitril, Thermo Scientific™
Catalog Number p-4391483
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
16278-99-2
C9H5NS2
191.266
ANARYBGZNUMARH-UHFFFAOYSA-N
5-thien-2-yl thiophene-2-carbonitrile, 2,2'-bithiophene-5-carbonitrile, 5-thiophen-2-yl thiophene-2-carbonitrile, maybridge3_006613, 5-cyano-2,2'-bithiophene, 5-2-thienyl thiophene-2-carbonitrile
2739839
5-Thiophen-2-ylthiophen-2-Carbonitril
C1=CSC(=C1)C2=CC=C(S2)C#N
16278-99-2
C9H5NS2
191.266
ANARYBGZNUMARH-UHFFFAOYSA-N
5-thien-2-yl thiophene-2-carbonitrile, 2,2'-bithiophene-5-carbonitrile, 5-thiophen-2-yl thiophene-2-carbonitrile, maybridge3_006613, 5-cyano-2,2'-bithiophene, 5-2-thienyl thiophene-2-carbonitrile
2739839
5-Thiophen-2-ylthiophen-2-Carbonitril
C1=CSC(=C1)C2=CC=C(S2)C#N
Chemischer Name oder Material 5-(Thien-2-yl)thiophene-2-carbonitrile
Prozentgehaltsbereich 97%
Menge 250 mg
Formelmasse 191.28
Reinheit (%) 97%