Learn More
5-(Trifluormethoxy)-1H-Indol-2-Carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 5-(Trifluoromethoxy)-1H-indole-2-carboxylic acid |
CAS Min. % | 97.0 |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Menge | 250 mg |
Formelmasse | 245.16 |
Reinheit (%) | 97% |