missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

5-(Trifluormethoxy)-isatin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-3770826
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
169037-23-4
C9H4F3NO3
231.13
MFCD00192524
XHAJMVPMNOBILF-UHFFFAOYSA-N
5-trifluoromethoxy isatin, 5-trifluoromethoxy indoline-2,3-dione, 5-trifluoromethoxy-1h-indole-2,3-dione, 5-trifluoromethoxyisatin, 1h-indole-2,3-dione, 5-trifluoromethoxy, 5-trifluoromethoxy-2,3-indolinedione, buttpark 34\07-90, acmc-209dz9, d0zr2t
2732752
5-(Trifluormethoxy)-1H-Indol-2,3-Dion
C1=CC2=C(C=C1OC(F)(F)F)C(=O)C(=O)N2
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
169037-23-4
C9H4F3NO3
231.13
MFCD00192524
XHAJMVPMNOBILF-UHFFFAOYSA-N
5-trifluoromethoxy isatin, 5-trifluoromethoxy indoline-2,3-dione, 5-trifluoromethoxy-1h-indole-2,3-dione, 5-trifluoromethoxyisatin, 1h-indole-2,3-dione, 5-trifluoromethoxy, 5-trifluoromethoxy-2,3-indolinedione, buttpark 34\07-90, acmc-209dz9, d0zr2t
2732752
5-(Trifluormethoxy)-1H-Indol-2,3-Dion
C1=CC2=C(C=C1OC(F)(F)F)C(=O)C(=O)N2

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 5-(Trifluoromethoxy)isatin
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 170°C to 172°C
Prozentgehaltsbereich 96% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 231.13
Reinheit (%) 97%

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'