Learn More
5-(Trifluormethyl)-1H-indazol, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 5-(Trifluoromethyl)-1H-indazole |
CAS | 885271-64-7 |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Summenformel | C8H5F3N2 |
Menge | 1 g |
Synonym | 5-trifluoromethyl-1h-indazole, 1h-indazole,5-trifluoromethyl |
InChI-Schlüssel | WBHMPANPIGWXQV-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | C1=CC2=C(C=C1C(F)(F)F)C=NN2 |
IUPAC-Name | 5-(Trifluormethyl)-1H-Indazol |
Molekulargewicht (g/mol) | 186.137 |