Learn More
5-(Trifluoromethyl)dibenzothiophenium Trifluormethanesulfonat, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4090102
85.33 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
129946-88-9
C14H8F6O3S2
402.33
MFCD00236132
QXXHXTRTGZBOGD-UHFFFAOYSA-M
5-trifluoromethyl-5h-dibenzo b,d thiophen-5-ium trifluoromethanesulfonate, s-trifluoromethyl dibenzothiophenium trifluoromethanesulfonate, 5-trifluoromethyl dibenzothiophenium trifluoromethanesulfonate, s-trifluoromethyl dibenzothiophenium triflate, s-trifluoromethyl dibenzothiophenium trifluoromethanesulphonate, trifluoromethanesulfonate; 5-trifluoromethyl dibenzothiophen-5-ium, pubchem16425, acmc-20a6nt, c13h8f3s.chf3o3s, s-trifluoromethyl dibenzothiophenium trifluoromet
2777507
8-(trifluoromethyl)-8-thiatricyclo[7.4.0.0²,⁷]trideca-1(13),2,4,6,9,11-hexaen-8-ium trifluoromethanesulfonate
[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.FC(F)(F)[S+]1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
129946-88-9
C14H8F6O3S2
402.33
MFCD00236132
QXXHXTRTGZBOGD-UHFFFAOYSA-M
5-trifluoromethyl-5h-dibenzo b,d thiophen-5-ium trifluoromethanesulfonate, s-trifluoromethyl dibenzothiophenium trifluoromethanesulfonate, 5-trifluoromethyl dibenzothiophenium trifluoromethanesulfonate, s-trifluoromethyl dibenzothiophenium triflate, s-trifluoromethyl dibenzothiophenium trifluoromethanesulphonate, trifluoromethanesulfonate; 5-trifluoromethyl dibenzothiophen-5-ium, pubchem16425, acmc-20a6nt, c13h8f3s.chf3o3s, s-trifluoromethyl dibenzothiophenium trifluoromet
2777507
8-(trifluoromethyl)-8-thiatricyclo[7.4.0.0²,⁷]trideca-1(13),2,4,6,9,11-hexaen-8-ium trifluoromethanesulfonate
[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.FC(F)(F)[S+]1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 5-(Trifluoromethyl)dibenzothiophenium trifluoromethanesulfonate
CAS Min. % 95.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 150°C
Farbe Braun bis weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 95% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 402.33
Reinheit (%) 96%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 5-(Trifluoromethyl)dibenzothiophenium trifluoromethanesulfonate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.