Learn More
5-(Trifluormethyl)pyridin-2-Carbonsäure, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7056168
29.00 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
80194-69-0
C7H4F3NO2
191.109
MFCD04113632
NJHGVAYLDHROPT-UHFFFAOYSA-N
5-trifluoromethyl pyridine-2-carboxylic acid, 5-trifluoromethyl picolinic acid, 5-trifluoromethyl-2-pyridinecarboxylic acid, 5-trifluoromethyl-pyridine-2-carboxylic acid, 2-pyridinecarboxylic acid, 5-trifluoromethyl, 5-trifluoromethyl pyridine-2-carboxylicacid, pubchem15164, acmc-209pj2
10910349
5-(Trifluormethyl)pyridin-2-Carbonsäure
C1=CC(=NC=C1C(F)(F)F)C(=O)O
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
80194-69-0
C7H4F3NO2
191.109
MFCD04113632
NJHGVAYLDHROPT-UHFFFAOYSA-N
5-trifluoromethyl pyridine-2-carboxylic acid, 5-trifluoromethyl picolinic acid, 5-trifluoromethyl-2-pyridinecarboxylic acid, 5-trifluoromethyl-pyridine-2-carboxylic acid, 2-pyridinecarboxylic acid, 5-trifluoromethyl, 5-trifluoromethyl pyridine-2-carboxylicacid, pubchem15164, acmc-209pj2
10910349
5-(Trifluormethyl)pyridin-2-Carbonsäure
C1=CC(=NC=C1C(F)(F)F)C(=O)O
5-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carboxylic acid is an intermediate used in the synthesis of β-secretase (BACE) inhibitors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
5-(Trifluormethyl)pyridin-2-Carbonsäure ist ein Zwischenprodukt, das bei der Synthese von β-Secretase (BACE)-Hemmern verwendet wird.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 5-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carboxylic acid
Schmelzpunkt 133°C to 137°C
Farbe Braun
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 191.11
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Pulver