Learn More
5-(Trifluormethyl)-uracil, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11382927
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11382927 250 mg 250 Milligramm
11372927 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11382927 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L16196.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 54-20-6 | C5H3F3N2O2 | 180.09 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 54-20-6
Summenformel C5H3F3N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 180.09
MDL-Nummer MFCD00006024
InChI-Schlüssel LMNPKIOZMGYQIU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-trifluoromethyl uracil, 5-trifluoromethyluracil, 5-trifluoromethyl pyrimidine-2,4 1h,3h-dione, trifluoromethyluracil, 2,4 1h,3h-pyrimidinedione, 5-trifluoromethyl, 5-tfmu, uracil, 5-trifluoromethyl, 5-trifluoromethyl pyrimidine-2,4-diol, 5-trifluoromethyl-uracil
PubChem CID 5899
IUPAC-Name 5-(Trifluormethyl)-1H-Pyrimidin-2,4-Dion
SMILES FC(F)(F)C1=CNC(=O)NC1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-(Trifluoromethyl)uracil
Schmelzpunkt 251°C to 254
Menge 250 mg
Beilstein 612694
Formelmasse 180.08
Reinheit (%) 97%