Learn More
5-(Trimethylstannyl)-2'-deoxyuridine, TRC
Artikelnummer. 30450655
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mg
250 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30450655 25 mg 25 Milligramm
30453517 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30450655 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT79720025MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 146629-34-7
Summenformel C12 H20 N2 O5 Sn
Molekulargewicht (g/mol) 391.01
Synonym 2'-Deoxy-5-(trimethylstannyl)uridine
IUPAC-Name 1-[(2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-5-trimethylstannylpyrimidine-2,4-dione
SMILES C[Sn](C)(C)C1=CN([C@H]2C[C@H](O)[C@@H](CO)O2)C(=O)NC1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-(Trimethylstannyl)-2'-deoxyuridine
Menge 25 mg
InChI-Formel InChI=1S/C9H11N2O5.3CH3.Sn/c12-4-6-5(13)3-8(16-6)11-2-1-7(14)10-9(11)15;;;;/h2,5-6,8,12-13H,3-4H2,(H,10,14,15);3*1H3;/t5-,6+,8+;;;;/m0..../s1
Formelmasse 392.0394