missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

5-(Trimethylstannyl)-2'-deoxyuridine, TRC

Artikelnummer. 30453517
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mg
250 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30453517 250 mg 250 Milligramm
30450655 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30453517 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT797200250MG

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 146629-34-7
Summenformel C12 H20 N2 O5 Sn
Molekulargewicht (g/mol) 391.01
Synonym 2'-Deoxy-5-(trimethylstannyl)uridine
IUPAC-Name 1-[(2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-5-trimethylstannylpyrimidine-2,4-dione
SMILES C[Sn](C)(C)C1=CN([C@H]2C[C@H](O)[C@@H](CO)O2)C(=O)NC1=O

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 5-(Trimethylstannyl)-2'-deoxyuridine
Menge 250 mg
InChI-Formel InChI=1S/C9H11N2O5.3CH3.Sn/c12-4-6-5(13)3-8(16-6)11-2-1-7(14)10-9(11)15;;;;/h2,5-6,8,12-13H,3-4H2,(H,10,14,15);3*1H3;/t5-,6+,8+;;;;/m0..../s1
Formelmasse 392.0394
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.