Learn More
Hamilton™ 500 μL 1700 Series Gas Tight Syringe
Artikelnummer. 17854372
Change view
Click to view available options
Kanülen-Gauge:
22 G
Benutzerdefiniert
Ohne Kanüle
Art der Kanülenspitze:
Benutzerdefiniert
Konus
Ohne Kanüle
Spitz, schräg, gebogen, nicht stanzend
Stumpf
Anschlusstyp:
Abnehmbar
Luer Lock, fest
Luer-Lock
Probensperre
Zementierter Luer-Konus
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Kanülen-Gauge Art der Kanülenspitze Anschlusstyp unitSize
17854372 22 G Spitz, schräg, gebogen, nicht stanzend Zementierter Luer-Konus 1 Stück
17864272 22 G Stumpf Zementierter Luer-Konus 1 Stück
17854382 22 G Konus Zementierter Luer-Konus 1 Stück
17814272 Benutzerdefiniert Benutzerdefiniert Zementierter Luer-Konus 1 Stück
17824282 22 G Spitz, schräg, gebogen, nicht stanzend Abnehmbar 1 Stück
17824272 Ohne Kanüle Ohne Kanüle Abnehmbar 1 Stück
17834192 22 G Spitz, schräg, gebogen, nicht stanzend Probensperre 1 Stück
17834272 Ohne Kanüle Ohne Kanüle Luer-Lock 1 Stück
17844212 Ohne Kanüle Ohne Kanüle Luer Lock, fest 1 Stück
9 options
Artikelnummer. 17854372
Marke: Hamilton™ CAL81230
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
The 1700 Series syringes are the Gas Tight version of the 700 series syringes.
  • This series of syringes are ideal for dispensing volumes up to 500 μL.
  • A variety of different terminations and needle options are available in this series.
Spezifikation
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Material PTFE
Kanülen-Gauge 22 G
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0.128 Zoll
Innendurchmesser (angloamerikanisch) Kanüle 0,0161 in.
Innendurchmesser (metrisch) Kanüle 0.41 mm
Außendurchmesser (angloamerikanisch) Kanüle 0,0283 in.
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 0,305 in.
Innendurchmesser (metrisch) 3.26 mm
Außendurchmesser (metrisch) 7.75 mm
Außendurchmesser (metrisch) Kanüle 0.72 mm
Länge (angloamerikanisch) Kanüle 2 in.
Produkttyp Gas Tight Syringe
Max. Temperatur (angloamerikanisch) 122 °F
Max. Temperatur (metrisch) 50 °C
Min. Temperatur (angloamerikanisch) 50 °F
Modell 1750 LTN
Min. Temperatur (metrisch) 10 °C
Menge 1
Volumen (metrisch) 500 μl
Länge (metrisch) Kanüle 51 mm
Art der Kanülenspitze Spitz, schräg, gebogen, nicht stanzend
Anschlusstyp Zementierter Luer-Konus