Learn More
Eppendorf™ 500 μl-96-Well-DeepWell-PCR-Platten aus sterilem Polypropylen
Alle ansehen Eppendorf Produkte
Beschreibung
Diese Platten verfügen über ein neues Well-Design zusammen mit einem ausgeklügelten Farbkodierungssystem für eine leichtere Ablesbarkeit und Orientierung. Die Geometrie der Wells ermöglicht eine Schnellpipettierung ohne Spritzer, ein hervorragendes Mischen und eine Hochgeschwindigkeitszentrifugierung, die Ihre manuellen und automatischen Arbeitsabläufe beschleunigt. Die neuen Polypropylenplatten erfüllen alle aktuellen Anforderungen SBS , IVD, EN ISO 9001/2/3 und EN 13485 Richtlinien.
- Recovermax - konkav geformter, runder Boden mit abgerundeten Kanten
- Optitrack – farbig gerahmte Platten mit alphanumerischer Beschriftung
- Hohe chemische Beständigkeit
- G-safe – höchste Zentrifugationsstabilität
- LoBind - frei von Oberflächenbeschichtungen, z. B. Silikon
- Frei von DNA, DNase, RNase und PCR* Inhibitor (PCR* sauber)
- LoBind Protein - minimaler Proteinverlust (weniger als 3 % BSA 1 g/μml)
- LoBind DNA - weniger als 1% Verlust an DNA/RNA bei niedrigen Konzentrationen und kritischen Bedingungen (hoher Salzgehalt, kurze DNA-Fragmente)
- Autoklavierbar
- Wahlweise mit Barcode erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
| Format | Standard |
| Array | 8 x 12 |
| Farbe | Gelb |
| Material | Polypropylen |
| Anzahl Wells | 96 |
| Sterilität | Steril |