Learn More
Tianeptine Sodium Salt, TRC
Artikelnummer. 17900895
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17900895 500 mg 500 Milligramm
17900385 1 g 1 Gramm
17950935 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17900895 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT436805500MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 30123-17-2
Summenformel C21 H24 Cl N2 O4 S . Na
Molekulargewicht (g/mol) 458.93
Synonym Tianeptine sodium, Sodium 7-[[(11RS)-3-chloro-6-methyl-6,11-dihydrodibenzo[c,f][1,2]thiazepin-11-yl]amino]heptanoate S,S-dioxide, 7-[(3-Chloro-6,11-dihydro-6-methyl-5,5-dioxidodibenzo[c,f][1,2]thiazepin-11-yl)amino]heptanoic acid sodium salt (1:1), Heptanoic acid, 7-[(3-chloro-6,11-dihydro-6-methyl-5,5-dioxidodibenzo[c,f][1,2]thiazepin-11-yl)amino]-, monosodium salt (9CI), Heptanoic acid, 7-[(3-chloro-6,11-dihydro-6-methyldibenzo[c,f][1,2]thiazepin-11-yl)amino]-, S,S-dioxide, monosodium salt (8CI), Dibenzo[c,f][1,2]thiazepine, heptanoic acid deriv., Sodium 7-[(3-chloro-6,11-dihydro-6-methyldibenzo[c,f][1,2]thiazepin-11-yl)amino]heptanoate S,S-dioxide, Stablon, Tianeptine sodium, Tianeptine sodium salt
IUPAC-Name sodium;7-[(3-chloro-6-methyl-5,5-dioxo-11H-benzo[c][1,2]benzothiazepin-11-yl)amino]heptanoate
SMILES [Na+].CN1c2ccccc2C(NCCCCCCC(=O)[O-])c3ccc(Cl)cc3S1(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium Tianeptine
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C21H25ClN2O4S.Na/c1-24-18-9-6-5-8-16(18)21(23-13-7-3-2-4-10-20(25)26)17-12-11-15(22)14-19(17)29(24,27)28;/h5-6,8-9,11-12,14,21,23H,2-4,7,10,13H2,1H3,(H,25,26);/q;+1/p-1
Formelmasse 458.1043