Learn More
Spectrum™ Labore Spectra/Por™ 2 12-14 kD MWCO Standard RC Trockendialyse-Sets
Beschreibung
Beinhaltet
- 1 m oder 5 m Spectra/Por 2 Dialyseschlauch
- 1 Spectra/Por Standardverschluss (für Auftrieb)
- 1 Spectra/Por Verschluss mit Gewicht (zur Ausrichtung)
- 2 selbstklebende Schlauchöffner
- Für Anwendungen mit höherer Permeabilität oder zur Beurteilung von Dialyseschläuchen für Dialyseanwendungen
- Trocken in Glycerin gepackt (in Wasser einweichen)
Spezifikation
Spezifikation
| MWCO | 12 bis 14 kDa |
| Durchmesser (metrisch) | 6,5 mm |
| Länge (metrisch) | 0,32 ml/cm Vol./Länge |
| Menge | 5 m Schläuche/Kit |