Learn More
Univet™ 506UP Hybrid Clear Schutzbrille
Artikelnummer. 17960872
Change view
Click to view available options
UV-Schutz:
UV380.
Packungsgröße:
10 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. UV-Schutz unitSize
17960872 UV380. 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17960872 Lieferant Univet™ Lieferanten-Nr. 506UG.03.00.00
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die Gläser der 506 UP Hybrid sind mit einer hochwirksamen Antibeschlag- und Antikratz-Beschichtung ausgestattet. Verstellbare Bügel und eine weiche Gummidichtung sorgen für einen optimalen Sitz auf Gesicht und Nase.
  • Linse mit der hochleistungsfähigen Antibeschlag- und Antikratz-Beschichtung Vanguard PLUS
  • Bügel in der Neigung verstellbar
  • Weiche Gummidichtung für sanften Halt im Gesicht
  • Panorama- und Rundumsichtlinse für besseren Seitenschutz
  • Das verstellbare elastische Kopfband bietet zusätzlichen Schutz.
Spezifikation
Form Rechteckig
Linsenbeschichtung Beschlagfrei, Kratzfest
Linsenfärbung Keine
Produkttyp Schutzbrillen
Material Polycarbonat
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Lens Material Polycarbonat
Rahmenmaterial Keine
UV-Schutz UV380.
Frame Type Verstellbare Bügel
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar