Learn More
Kohlenstoffstahl, Restmaterial, 50 g, ARMI ∣MBH
Artikelnummer. 30002859
Change view
Click to view available options
Menge:
50 g
Unit Size:
50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge unitSize
30002859 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 30002859 Supplier ARMI/MBH Supplier No. MBH12X 12749 WC
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
ARMI ∣MBH produziert hochwertige, zertifizierte Referenzmaterialien für Metalllegierungen und legt Standards für Spark-OES fest. ICP und Röntgenfluoreszenzanalyse (RFA). Das Angebot umfasst Stahl, Aluminium, Titan, Nickel, Kobalt, Kupfer, Magnesium und mehr.
Kohlenstoffstahl, Reststoffe, 50 g
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material Aluminium/Phosphorus/Titanium/Tungsten/Tin/Vanadium/Arsenic/Carbon/Molybdenum/Silicon/Copper/Cobalt/Nickel/Chromium/Manganese
CAS 7439-89-6
Menge 50 g
Form Pieces
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Aluminium 0.004 %/Phosphorus 0.0257 %/Titanium 0.031 %/Tungsten 0.034 %/Tin 0.04 %/Vanadium 0.069 %/Arsenic 0.071 %/Carbon 0.132 %/Molybdenum 0.224 %/Silicon 0.298 %/Copper 0.311 %/Cobalt 0.436 %/Nickel 0.485 %/Chromium 0.554 %/Manganese 1.25 %