missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Zinc Chloride, TRC

Artikelnummer. 30008378
Change view
Click to view available options
Menge:
15 g
50 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
15 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30008378 50 g 50 Gramm
30003383 100 g 100 Gramm
30009850 15 g 15 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30008378 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCZ43890050G

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 7646-85-7
Summenformel Cl2 Zn
Molekulargewicht (g/mol) 136.315
Synonym Zinc chloride, Zinc chloride (ZnCl2), Zinc chloride (6CI,7CI,8CI), Butter of zinc, Knittex ZH, NSC 529648, Z 0014, Zinc Butter, Zinc dichloride, Zinc(II) chloride
IUPAC-Name dichlorozinc
SMILES Cl[Zn]Cl

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Zinc Chloride
Menge 50 g
InChI-Formel InChI=1S/2ClH.Zn/h2*1H;/q;;+2/p-2
Formelmasse 133.8669
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.