missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

5-Phenyl-1,2,4-triazin-3-amine, TRC

Artikelnummer. 30180036
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mg
100 mg
500 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
50 Milligramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30180036 50 mg 50 Milligramm
30180173 500 mg 500 Milligramm
30179951 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30180036 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP40022050MG

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 942-60-9
Summenformel C9H8N4
Molekulargewicht (g/mol) 172.18
IUPAC-Name 5-phenyl-1,2,4-triazin-3-amine
SMILES Nc1nncc(n1)c2ccccc2

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 5-Phenyl-1,2,4-triazin-3-amine
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C9H8N4/c10-9-12-8(6-11-13-9)7-4-2-1-3-5-7/h1-6H,(H2,10,12,13)
Formelmasse 172.0749
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.