missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

6,6'-Thiobis-9H-purine, 6,6'-Thiobis-9H-purine, TRC

Artikelnummer. 30008617
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mg
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30008617 50 mg 50 Milligramm
30138191 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30008617 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT34806050MG

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

Summenformel C10H6N8S
Molekulargewicht (g/mol) 270.27
Synonym 9H-Purine, 6,6'-thiobis- (ACI), 1H-Purine, 6,6'-thiobis- (9CI), 6,6'-Thiobis[9H-purine] (ACI), Purine, 6,6'-thiodi- (7CI), NSC 39055, 6,6'-Sulfanediyldi-7H-purine, Mercaptopurine Monohydrate Imp. C (EP)
IUPAC-Name 6-(7H-purin-6-ylsulfanyl)-7H-purine
SMILES S(c1ncnc2[nH]cnc12)c3ncnc4[nH]cnc34

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 6,6'-Thiobis-9H-purine
CAS 90947-51-6
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C10H6N8S/c1-11-5-7(13-1)15-3-17-9(5)19-10-6-8(14-2-12-6)16-4-18-10/h1-4H,(H,11,13,15,17)(H,12,14,16,18)
Formelmasse 270.0436
Reinheit (%) >95%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.