missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cetirizine Glycerol Ester Dihydrochloride (Mixture of Diastereomers), TRC

Artikelnummer. 17950785
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
50 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17950785 50 mg 50 Milligramm
30136927 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17950785 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC28113050MG

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

Summenformel C24H33Cl3N2O5
Molekulargewicht (g/mol) 535.89
Synonym 2-[2-[4-[(4-Chlorophenyl)phenylmethyl]-1-piperazinyl]ethoxy]-acetic Acid 2,3-Dihydroxypropyl Ester Dihydrochloride
IUPAC-Name 2,3-dihydroxypropyl 2-[2-[4-[(4-chlorophenyl)-phenylmethyl]piperazin-1-yl]ethoxy]acetate
SMILES ClC1=CC=C(C(C2=CC=CC=C2)N3CCN(CCOCC(OCC(O)CO)=O)CC3)C=C1

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Cetirizine Glycerol Ester Dihydrochloride (Mixture of Diastereomers)
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Cetirizine Glycerol Ester Dihydrochloride (Mixture of Diastereomers)
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Versandbedingung Room Temperature
InChI-Formel InChI=1S/C24H31ClN2O5/c25-21-8-6-20(7-9-21)24(19-4-2-1-3-5-19)27-12-10-26(11-13-27)14-15-31-18-23(30)32-17-22(29)16-28/h1-9,22,24,28-29H,10-18H2
Lösungstyp Neat
Industry Type Forensics
Menge 50 mg
Reinheit (%) >95%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.