missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
KIFAP3 Monoclonal antibody specifically detects KIFAP3 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | KIFAP3 |
| Anwendungen | Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Klon | 28E9 |
| Konjugat | Unconjugated |
| Verdünnung | Western Blot 1:500-1:2000, ELISA, Immunohistochemistry 1:50-1:200, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:50-1:200 |
| Zusammensetzung | PBS, pH 7.4, 150mM NaCl and 50% glycerol |
| Gen-Alias | dJ190I16.1, FLJ22818, KAP-3, KIF3AP, kinesin-associated protein 3, small G protein GDP dissociation stimulator, SMAPKAP3Smg-GDS, Smg GDS-associated protein |
| Wirtsspezies | Rabbit |
| Immunogen | A synthesized peptide derived from Human KIFAP3 [UniProt Q92845] |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?