Learn More
Justrite™ Sure-Grip™ EX Deep Slimline Sicherheitsschrank für die Aufbewahrung brennbarer Stoffe, 54 Gallonen, mit manuell zu schließenden Türen
Erhöhen Sie die Sicherheit und verbessern Sie die Sauberkeit am Arbeitsplatz mit den entsprechenden Sicherheits- und Aufbewahrungsgeräten. Justrite™ Sure-Grip™ EX tiefe Slimline Sicherheitsschrank für 54 Gallonen entflammbare Substanzen mit manuellen schließenden Türen ist speziell für die sichere Lagerung von Säuren und korrosiven Stoffen in Labors konzipiert.
Marke: Justrite™ 8954001
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.05336kg
Beschreibung
- Die Lagerung von entflammbaren Brennstoffen und Chemikalien in normgerechten Sicherheitsschränken schützt die Mitarbeiter, verringert die Brandgefahr und erhöht die Produktivität.
- Die Sure-Grip EX Schränke aus stabilem, doppelwandig geschweißtem 18-Gauge-Stahl und 1-1/2 Zoll isolierendem Luftraum für Feuerbeständigkeit erfüllen die OSHA- und NFPA-Normen.
- Leistungsstarke, selbstverriegelnde Türen schließen leicht und sicher und bieten so maximalen Schutz im Brandfall.
- Der ausfallsichere Schließmechanismus sorgt dafür, dass das Drei-Punkt-Kugelverriegelungssystem aus rostfreiem Stahl immer funktioniert.
- Zusätzliche Sicherheit bietet der U-Loc Griff, der mit einem Zylinderschloss und einem Schlüsselsatz geliefert wird oder mit einem optionalen Vorhängeschloss verwendet werden kann.
- Die Haz-Alert reflektiven Warnetiketten sind im Brandfall oder bei Stromausfall im Licht einer Taschenlampe gut sichtbar.
- Patentierte SpillSlope Einlegeböden aus verzinktem Stahl leiten verschüttete Flüssigkeiten nach hinten und unten in den auslaufsicheren Sammelbehälter.
- Sie lassen sich auf 3 Zoll Zentren anpassen und ermöglichen so eine vielseitige Lagerung.
- Die Schränke verfügen außerdem über zwei Abzugsöffnungen mit Flammensperren, vier einstellbare Nivellierfüße, Erdungsanschluss und dreisprachiges Warnetikett.
- Die strapazierfähige Beschichtung aus bleifreiem Epoxid-Polyester-Pulver bietet eine ausgezeichnete chemische Beständigkeit.
- Unter-Abzugshaubenschränke sind vollständig konform und für die sichere Lagerung und Entlüftung von Lösungsmitteln und brennbaren Flüssigkeiten ausgelegt
- Diese Schränke sind ideal für Labore unter Abzugshauben, Werkbänken oder Zählern und in vier Breiten von 24 Zoll
- (610 mm) 48 Zoll
- (1219 mm) erhätllich
- Eintürige Schränke sind wahlweise in Links- oder Rechtsanschlag erhältlich und ermöglichen eine einfache Bedienung bei beengten Platzverhältnissen
- Die rückwärtigen Lüftungsschlitze mit integrierten Flammensperren befinden sich links unten und rechts oben für Rechtsordnungen, die eine Entlüftung von Dämpfen vorschreiben
- Darüber hinaus verfügen alle über die großartigen Funktionen und Vorteile unserer klassischen Schränke, wie oben beschrieben
Spezifikation
34 x 23,25 x 65 in. | |
Kaltgewalzter Stahl (18 ga) | |
54 gal. | |
23.25 Zoll |
34 Zoll | |
Gelb | |
65 Zoll | |
Stahl (CR) |