Learn More
(5Alpha)-17,17-Dimethyl-18-nor-2-oxaandrost-13-en-3-on, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (5alpha)-17,17-Dimethyl-18-nor-2-oxaandrost-13-en-3-one |
| CAS | 142793-21-3 |
| Summenformel | C19 H28 O2 |
| Menge | 10 mg |
| Synonym | Oxandrolone related compound C |
| InChI-Formel | InChI=1S/C19H28O2/c1-18(2)9-8-14-13-5-4-12-10-17(20)21-11-19(12,3)16(13)7-6-15(14)18/h12-13,16H,4-11H2,1-3H3/t12-,13-,16-,19-/m0/s1 |
| SMILES | CC1(C)CCC2=C1CC[C@H]3[C@H]2CC[C@H]4CC(=O)OC[C@]34C |
| IUPAC-Name | (3bR,5aS,9aS,9bS)-1,1,9a-trimethyl-3,3b,4,5,5a,6,9,9b,10,11-decahydro-2H-indeno[4,5-h]isochromen-7-on |
| Molekulargewicht (g/mol) | 288.42 |
| Formelmasse | 288.2089 |