Learn More
(5Alpha)-Androsta-2,16-dien-17-ol-17-acetat, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (5alpha)-Androsta-2,16-dien-17-ol 17-Acetate |
| CAS | 50588-42-6 |
| Summenformel | C21H30O2 |
| Menge | 2.5 g |
| Synonym | 17-Acetoxy-5alpha-androsta-2,16-diene |
| InChI-Formel | InChI=1S/C21H30O2/c1-14(22)23-19-10-9-17-16-8-7-15-6-4-5-12-20(15,2)18(16)11-13-21(17,19)3/h4-5,10,15-18H,6-9,11-13H2,1-3H3/t15-,16+,17+,18+,20+,21+/m1/s1 |
| SMILES | CC(=O)OC1=CC[C@H]2[C@@H]3CC[C@H]4CC=CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C |
| IUPAC-Name | [(5S,8R,9S,10S,13S,14S)-10,13-Dimethyl-4,5,6,7,8,9,11,12,14,15-decahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]acetat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 314.46 |
| Formelmasse | 314.2246 |